Fontos dokumentumok
917338
PhotoHA™-RUT
methacrylated hyaluronic acid bioink kit, with ruthenium
Szinonimák:
3D Bioprinting, Bioink, HAMA, Hyaluronic acid
About This Item
Javasolt termékek
leírás
Methacrylated hyaluronic acid:
Degree of methacrylation: ≥ 45-65%
Product components :
Methacrylated hyaluronic acid (100 mg)
Ruthenium (100 mg)
Sodium persulfate photoinitiator (500 mg)
Minőségi szint
sterilitás
sterile; sterile-filtered
molekulatömeg
Mw 100-150 kDa
tárolási hőmérséklet
−20°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)