Fontos dokumentumok
915645
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 200 nm particle size
Szinonimák:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352309
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
részecskeméret
200 nm
pórusméret
non-porous
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt..
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 15, 567-570 (2015)
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)