Fontos dokumentumok
916153
Sigma-Aldrich
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 400 nm particle size
Szinonimák:
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
About This Item
Lineáris képlet:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352309
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
részecskeméret
400 nm
pórusméret
non-porous
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Supercapacitive properties of activated carbon electrode in electrolyte solution with a lithium-modified silica nanosalt.
Jung H W, et al.
Current Applied Physics, 2015, 567-570 null
Lithium modified silica as electrolyte additive for lithium secondary batteries.
Latifatu M, et al.
Solid State Ionics, 319, 7-12 (2018)
Gel electrolytes based on lithium modified silica nano-particles.
Sun J, et al.
Electrochimica Acta, 52, 7083-7090 (2007)