Merck
908258
Sigma-Aldrich
17α-Methyl-5β-androstan-3α,17β-diol-20,20,20-d3
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H31D3O2
Molekulatömeg:
309.50
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
form
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
tömegeltolódás
M+3
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])[C@]1(O)CCC2C3C([C@](CC[C@@H](O)C4)(C)[C@]4([H])CC3)CC[C@@]21C
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)