Merck
766038
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis[2-(2-tert-butyldimethylsilyloxyethoxy)ethyl]-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
97%
Szinonimák:
2,9-Bis[2-[2-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]ethoxy]ethyl]anthra[2,1,9-def:6,5,10-d′e′f′] diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H54N2O8Si2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
795.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
357-362 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CCOCCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1=O)C2=CC=C3C4=CC=C5C6=C(C(N(CCOCCO[Si](C)(C(C)(C)C)C)C5=O)=O)C=CC(C7=C3C2=C1C=C7)=C46
InChI
1S/C44H54N2O8Si2/c1-43(2,3)55(7,8)53-25-23-51-21-19-45-39(47)31-15-11-27-29-13-17-33-38-34(18-14-30(36(29)38)28-12-16-32(40(45)48)37(31)35(27)28)42(50)46(41(33)49)20-22-52-24-26-54-56(9,10)44(4,5)6/h11-18H,19-26H2,1-10H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQIYPIYWJFMSSJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Planar perylene- and naphthalene-based diimide linkers can be employed to tether the Watson-
Crick and the Hoogsteen strands of a DNA triplex, thus providing conjugates capable of targeting singlestranded nucleic acids with the formation of hairpin triplexes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Susan Bevers, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 5905-5915 (2000)
Cikkek
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.