Merck
901000
Sigma-Aldrich
1,4-Cubanedicarboxylic acid
≥97%
Szinonimák:
(1S,2R,3R,4S,5R,6S,7S,8S)-Cubane-1,4-dicarboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
≥97%
Minőségi szint
Teszt
≥97%
Forma
powder
mp
224 °C
SMILES string
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(O)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C10H8O4/c11-7(12)9-1-2-4(9)6-5(9)3(1)10(2,6)8(13)14/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JFKXMJUMOJJTCQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
1,4-Cubanedicarboxylic acid can undergo esterification with alkylsulfuric acids. The acid and its ester derivatives are also capable of undergoing fluorination with elemental fluorine. This product was previously listed as BML00135.
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cubane derivatives 1. Synthesis and molecular structures of the esters of 1,4-cubanedicarboxylic acid.
Eremenko LT, et al.
Russian Chemical Bulletin, 43, 619-623 (1994)
L T Eremenko et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 57(8), 1663-1672 (2001-07-27)
Elemental fluorine can be successfully used for fluorination of cubane derivatives. The nature of the products depends on the fluorination conditions: in CH3CN at -20 to -30 degrees C, dimethyl 2-fluorocubane-1,4-dicarboxylate was obtained from dimethyl ester of 1,4-cubanedicarboxylic acid; in