900224
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 620 nm, 1 mg/mL in H2O
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Javasolt termékek
form
dispersion
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL in H2O
fluoreszcencia
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.