919136
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
oleic acid functionalized, fluorescence λem 650 nm, 5 mg/mL in toluene
Szinonimák:
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
5 mg/mL in toluene
fluoreszcencia
FWHM 25-30 nm
λem 650 nm
, quantum yield ≥70
funkcionális csoport
oleic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.