Merck
88755
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(SP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethylbis(2-methylphenyl)phosphine
97%
Szinonimák:
(1R)-1-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-2-[(1R)-1-[bis(2-methylphenyl)phosphino]ethyl]ferrocene (acc to CAS), Josiphos SL-J505-1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C34H44FeP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
570.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
optikai tisztaság
ee: ≥99%
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C29H39P2.C5H5.Fe/c1-21-15-10-12-18-25(21)30(26-19-13-11-16-22(26)2)23(3)24-17-14-20-27(24)31(28(4,5)6)29(7,8)9;1-2-4-5-3-1;/h10-20,23H,1-9H3;1-5H;/t23-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSZYQALCGVODLB-MQWQBNKOSA-N
Általános leírás
(R)-1-[(SP)-2-(Di-tert-butylphosphino)ferrocenyl]ethylbis(2-methylphenyl)phosphine is a chiral ferrocenyl diphosphine ligand.
sold in collaboration with Solvias AG
Alkalmazás
It may be used as ligand to prepare 4,7-amino-1,10-phenanthroline containing N- and O- containing macrocyclic ligands via palladium catalyzed amination reactions.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ditopic Macrocyclic Receptors with a 4,7-Diamino-1,10-phenanthroline Fragment for Multimodal Detection of Toxic Metal Ions.
Abel AS, et al.
ChemPlusChem, 81(1), 35-39 (2016)
Privileged ligands
Aldrich Chemfiles, 6(8), 12-12 null