Fontos dokumentumok
855022
Friedelin
technical grade
Szinonimák:
(4β,5β,8α,9β,10α,13α,14β)-5,9,13-Trimethyl-24,25,26-trinoroleanan-3-one, DA-friedooleanan-3-one, Friedelan-3-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
form
solid
mp
262-265 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
C[C@H]1C(=O)CC[C@@H]2[C@]1(C)CC[C@H]3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-20-21(31)9-10-22-27(20,5)12-11-23-28(22,6)16-18-30(8)24-19-25(2,3)13-14-26(24,4)15-17-29(23,30)7/h20,22-24H,9-19H2,1-8H3/t20-,22+,23-,24+,26+,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFMXGFHWLZPCFL-SVRPQWSVSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Friedel-3-enol acetate, friedel-2-oxo-3-enol acetate, friedel-2-ene derivatives and friedelin ketoxime.
- Oxygenated friedelin derivatives as potent DNA topoisomerase IIα inhibitors.
- Its 1,4-pyrazine derivatives as potent antimicrobial agents.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)