Fontos dokumentumok
SMB00073
Bergenin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
Cuscutin, Ardisic acid B, Vakerin
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (LC/MS-ELSD)
form
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3