Merck
81391
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
2 % cross-linked with divinylbenzene
Szinonimák:
Reillex® 402
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
keresztkötés
2 % cross-linked with divinylbenzene
veszteség
≤10% loss on drying, 110°C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)