Fontos dokumentumok
605999
L-Ascorbic acid-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
L-Threoascorbic acid-1-13C, Vitamin C-1-13C
Összes fotó(1)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13CC5H8O6
Molekulatömeg:
177.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
white to beige
mp
193 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@H](O)[C@H]1O[13C](=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1/i6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CIWBSHSKHKDKBQ-HYAXHRHPSA-N
Related Categories
Általános leírás
L-Ascorbic acid or vitamin C is a water-soluble vitamin found in various food items. It is useful in the biosynthesis of collagen, L-carnitine, and neurotransmitters. Vitamin C is also function as an antioxidant.
Alkalmazás
L-Ascorbic acid-1-13C is also known as L-threoascorbic acid-1-13C. This stable isotope internal standard is suitable for the quantitation of L-ascorbic acid in dietary supplements, fortified foods or biological fluids using a variety of testing applications.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
A review of micronutrients in sepsis: the role of thiamine, l-carnitine, vitamin C, selenium and vitamin D
Belsky JB, et al.
Nutrition Research Reviews, 31(2), 281-290 (2018)
Vitamin c
Linster CL and Van SE
FEBS Journal, 274(1), 1-22 (2007)
First bioarchaeological evidence of probable scurvy in Southeast Asia: multifactorial etiologies of vitamin C deficiency in a tropical environment
Halcrow SE, et al.
International Journal of Paleopathology, 5(1), 63-71 (2014)