Merck
925268
Sigma-Aldrich
21-Deoxycortisol-(9,11,12,12)-d4
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21D4H26O4
Molekulatömeg:
350.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.13
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥95% (CP)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@]2(O)C(C)=O)C3CCC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([2H])[C@](O)([2H])C1([2H])[2H])=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-12(22)21(25)9-7-16-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)18(15)17(24)11-20(16,21)3/h10,15-18,24-25H,4-9,11H2,1-3H3/t15?,16?,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i11D2,17D,18D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCZBQMKVFQNSJR-DPSXKUOISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)