Fontos dokumentumok
808644
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 60±5 nm × 40±5 μm, 5 mg/mL in ETH
About This Item
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
form
dispersion
koncentráció
5 mg/mL
átmérő × H
60 nm ± 5 nm × 40 μm ± 5 μm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Biebele Abel et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 119(1), 675-684 (2015-01-20)
High enhancement of fluorescence emission, improved fluorophore photostability, and significant reduction of fluorescence lifetimes have been obtained from high aspect ratio (>100) silver (Ag) nanowires. These quantities are found to depend on the surface loading of Ag nanowires on glass
Song Y, et al.
Journal of Nanomaterials, 193201-193201 (2014)