Fontos dokumentumok
807745
APN-COCI
Szinonimák:
4-(cyanoethynyl)benzoyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
N#CC#CC1=CC=C(C(Cl)=O)C=C1
InChI
1S/C10H4ClNO/c11-10(13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-12/h3-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OWNJCJKKKZXTIX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Egyéb megjegyzések
- Dissolve the protein in the appropriate buffer with pH 6.5-9.0 (e.g. PBS) at 1-10 mg/mL concentration.
- Apply the appropriate amount of the stock solution of the APN-labeled molecule (1-5 molar eq. per free cysteine residue).
- Incubate at room temperature for 2 hours.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)