Merck
796530
Sigma-Aldrich
TrixiePhos Pd G3
Szinonimák:
Mesyl(2-(di-tert-butylphosphino)-1,1′-binaphthyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C41H44NO3PPdS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
768.25
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
Jellemzők
generation 3
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
150-155 °C (decompose with no melt)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
NC1=C(C=CC=C1)C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2.CC(C)(C)P(C3=CC=C4C(C=CC=C4)=C3C5=CC=CC6=C5C=CC=C6)C(C)(C)C
InChI
1S/C28H31P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-27(2,3)29(28(4,5)6)25-19-18-21-13-8-10-16-23(21)26(25)24-17-11-14-20-12-7-9-15-22(20)24;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-19H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEUUEPDQCSBCQL-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.
A G3 és G4 Buchwald palládium prekatalizátorok a legújabb levegő-, nedvesség- és hőstabil keresztkapcsoló komplexek, amelyeket sokoldalúságuk és nagy reaktivitásuk miatt kötésképzésre használnak.