Fontos dokumentumok
753955
ICBA
99% (HPLC)
Szinonimák:
1′,1′′,4′,4′′-Tetrahydro-di[1,4]methanonaphthaleno[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 bisadduct
Teszt
99% (HPLC)
Forma
solid
veszteség
0.5 wt. % TGA, 235 °C
mp
253-260 °C
Keringési energia
LUMO 3.67 eV (CV)
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/P3HT: ICBA (1:1)/Al
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
IR sensitization of an indene-C60 bisadduct (ICBA) in ternary organic solar cells
Cikkek
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
SWCNTs show promise in FETs, solar cells, and photodetectors due to their ultrafast charge transport mobility.
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.