Merck
78080
Sigma-Aldrich
L-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
(S)-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.76
Beilstein:
4723424
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]20/D +47.0±1°, c = 2% in ethanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2.ClH/c1-13(2,3)16-12(15)11(14)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9,14H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FDMCEXDXULPJPG-MERQFXBCSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)