Merck
773174
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Tyr(tBu)-OH
97%
Szinonimák:
fmoc-N-me-tyr(tbu)-oh
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H31NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
473.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]22/D -49.0°, c = 0.5% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
186-191 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN([C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C29H31NO5/c1-29(2,3)35-20-15-13-19(14-16-20)17-26(27(31)32)30(4)28(33)34-18-25-23-11-7-5-9-21(23)22-10-6-8-12-24(22)25/h5-16,25-26H,17-18H2,1-4H3,(H,31,32)/t26-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTLSDEYZKFJXFT-SANMLTNESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)