Merck
77090
Sigma-Aldrich
O-(2-Aminoethyl)-O′-[2-(Boc-amino)ethyl]decaethylene glycol
≥90% (oligomer purity)
Szinonimák:
Boc-PEG-amine (n=11)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C29H60N2O13
CAS-szám:
Molekulatömeg:
644.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥90% (oligomer purity)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (oligomer purity)
Forma
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN
InChI
1S/C29H60N2O13/c1-29(2,3)44-28(32)31-5-7-34-9-11-36-13-15-38-17-19-40-21-23-42-25-27-43-26-24-41-22-20-39-18-16-37-14-12-35-10-8-33-6-4-30/h4-27,30H2,1-3H3,(H,31,32)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GISRSYIQHFGCMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Our highly purified mono-protected homobifunctional polyethylene glycols display oligomer purities of more than 90%. This extremely narrow distribution of oligomers ensures homogeneous products in many applications such as conjugation reactions or introduction of solubilizing units or spacers.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.