Fontos dokumentumok
Z412619
Ultrasonic processor 130 W
AC/DC input 220 V AC
Szinonimák:
Ultrasonic Homogenizer, Ultrasonic Mixer
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
gyártó/kereskedő neve
Sonics & Materials VCX130-220V
Related Categories
Általános leírás
- 20 kHz
- Digital wattmeter
- Full function pulser, off cycle 1s, on cycle variable from 1 to 10s
- Electronic timer, variable from 1 to 10 hour.
- Variable output control
- Automatic tuning
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)