Fontos dokumentumok
777293
2-{[7-(5-N,N-Ditolylaminothiophen-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylene}malononitrile
99% (HPLC)
Szinonimák:
2-[[7-[5-[Bis(4-methylphenyl)amino]-2-thienyl]-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl]methylene]propanedinitrile, DTDCTB
Teszt
99% (HPLC)
form
powder
mp
230-235 °C
átmeneti hőmérséklet
Tm 233 °C
λmax
662-664 nm in dichloromethane
SMILES string
CC(C=C1)=CC=C1N(C2=CC=C(C)C=C2)C3=CC=C(C4=CC=C(C=C(C#N)C#N)C5=NSN=C54)S3
InChI
1S/C28H19N5S2/c1-18-3-8-22(9-4-18)33(23-10-5-19(2)6-11-23)26-14-13-25(34-26)24-12-7-21(15-20(16-29)17-30)27-28(24)32-35-31-27/h3-15H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCJCBXQJAANTJL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
MoO3 (30nm) / DTDCTB (7nm) / DTDCTB:C60/C70 (40nm) / C60/C70 (7nm) / BCP (10nm) / Ag
Device performance:
- JSC = 14.68 mA/cm2
- VOC = 0.8 V
- FF = 0.5
- PCE = 5.81%
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.