Merck
753793
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Szinonimák:
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Lineáris képlet:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSC kód:
26111700
NACRES:
NA.23
form
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1 mg/mL in toluene
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
átmérő
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluoreszcencia
λem 630 nm
funkcionális csoport
oleic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Analízis megjegyzés
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Oleic Acid as Ligand
Jogi információk
For use in optical electronics research only.
Product of CytoDiagnostics
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A kvantumpontok félvezető anyagok apró részecskéi vagy nanokristályai, amelyek átmérője 2-10 nanométer között van.
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Összes mutatása