Merck
752762
Sigma-Aldrich
PPh3 Pd G2
Szinonimák:
Chloro(triphenylphosphine) [2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II), Triphenylphosphine Pd G2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H25ClNPPd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
572.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
Jellemzők
generation 2
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
218-220 °C
SMILES string
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.c3ccc(cc3)P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C18H15P.C12H10N.ClH.Pd/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h1-15H;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNURSGDBDHOTOE-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Buchwald precatalysts and ligands are bulky electron-rich dialkylbiaryl phospine-based catalysts and structurally related ligands that improve reactivity in Pd-catalyzed cross - coupling reactions