Merck
748285
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
Szinonimák:
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H12N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
160.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.617
sűrűség
1.098 at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)