748129
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 580 nm, solid
Szinonimák:
Artificial atoms, Fluorescent nanocrystals, QDs
Alkalmazás
Protocol to make QD solutions (dispersing QDs into solutions):
1. Weigh desired amount of the quantum dot powder and put it in a glass vial;
2. Add desired amount of the solvent, i.e. toluene, chloroform, hexane, etc. (mostly non-polar organic solvents) in the vial and shake the vial;
3. If there is any solid left in the vial after shaking, sonicate the vial for 30~60 seconds to get the quantum dot powder well dispersed. If required dilute the solution further.
Material has a shelf life of around 3 years if stored properly. Store at room temperature (4-25 °C); do not freeze. Should not be exposed to extreme temperatures.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Sharma professzor és munkatársai áttekintik ennek az új anyagnak a szintézisét és alkalmazásait. Ennek során szó esik a kvantumpöttyök egyedi tulajdonságairól és napelemes alkalmazásokban való alkalmazhatóságukról, valamint az ezen anyagok kifejlesztéséhez használt általános szintézis technikákról.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.