Merck
741833
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-5,5-d2
97 atom % D (partial deuteration at C4), 97% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CONHCD2(CH2)2CH(NH2)COOH
Molekulatömeg:
177.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
97 atom % D (partial deuteration at C4)
Teszt
97% (CP)
form
powder
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RHGKLRLOHDJJDR-XHNVGKFISA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Arif Yurdagul et al.
Cell metabolism, 31(3), 518-533 (2020-02-01)
Continual efferocytic clearance of apoptotic cells (ACs) by macrophages prevents necrosis and promotes injury resolution. How continual efferocytosis is promoted is not clear. Here, we show that the process is optimized by linking the metabolism of engulfed cargo from initial