Merck
741213
Sigma-Aldrich
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H20BNO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
254.1-262.7 °C
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CN)cc2
InChI
1S/C13H20BNO2.ClH/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-7-5-10(9-15)6-8-11;/h5-8H,9,15H2,1-4H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)