Merck
740764
Sigma-Aldrich
7-Fluoro-1H-indole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6FN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
135.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
60-65 °C
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6FN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XONKJZDHGCMRRF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lene Jacobs et al.
Biofouling, 37(1), 61-77 (2021-02-13)
Cleaning and disinfection protocols are not always able to remove biofilm microbes present in breweries, indicating that novel anti-biofilm strategies are needed. The preventive activities of three in-house synthesized members of the 2-aminoimidazole class of anti-biofilm molecules were studied against