738573
Platinum-ruthenium alloy on graphitized carbon
extent of labeling: 20 wt. % Pt loading, extent of labeling: 10 wt. % Ru loading
Szinonimák:
20% Pt, 10% Ru on Vulcan XC72, 30% Pt-Ru/Vulcan
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
a címkézés mértéke
20 wt. % Pt loading
10 wt. % Ru loading
részecskeméret
<5 nm (Pt)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Ru].[Pt]
InChI
1S/Pt.Ru
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFQCIHVMOFOCGH-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.