Merck
736570
Sigma-Aldrich
Acetoacetyl-13C4 coenzyme A lithium salt hydrate
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C4C21H40N7O18P3S · xLi+
Molekulatömeg:
855.58 (free acid basis)
UNSPSC kód:
12352005
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
95% (CP)
form
powder
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)