Merck
339776
Sigma-Aldrich
Nickel(II) carbonate hydroxide tetrahydrate
Szinonimák:
Nickel(II) carbonate, basic
Méret kiválasztása
500 G
53 100,00 Ft
53 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
500 G
53 100,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
2NiCO3 · 3Ni(OH)2 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
587.59
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
53 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
koncentráció
45-52.5% Ni (With Dimethylglyoxime, gravimetric)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.O.O.O.[Ni++].[Ni++].O[Ni]O.O[Ni]O.O[Ni]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.5Ni.10H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);;;;;;10*1H2/q;;5*+2;;;;;;;;;;/p-10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWOUKTWMXYFKIW-UHFFFAOYSA-D
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Manuel F Wagenhofer et al.
Science advances, 6(19), eaax5331-eaax5331 (2020-05-20)
Unsupported Ni-Mo sulfides have been hydrothermally synthesized and purified by HCl leaching to remove Ni sulfides. Unblocking of active sites by leaching significantly increases the catalytic activity for dibenzothiophene hydrodesulfurization. The site-specific rates of both direct (hydrogenolytic) and hydrogenative desulfurization
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.