Merck
317497
Sigma-Aldrich
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate
98%
Szinonimák:
3,4-Bis(methoxycarbonyl)furan, 3,4-Dimethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-Dimethyl furan-3,4-dicarboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H8O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
184.15
Beilstein:
152468
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)