Merck
722065
Sigma-Aldrich
4-Acetamidocyclohexanone
97%
Szinonimák:
4-N-Acetyl-amino-cyclohexanone, N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
155.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
136-140 °C
funkcionális csoport
amide
ketone
SMILES string
CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)