Merck
694541
Sigma-Aldrich
N-Cbz-4-aminocyclohexanone
97%
Szinonimák:
(4-Oxocyclohexyl)carbamic acid benzyl ester, 4-(Benzyloxycarbonylamino)cyclohexanone, Benzyl 4-oxocyclohexylcarbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H17NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
247.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
80-84 °C
funkcionális csoport
amine
ketone
phenyl
SMILES string
O=C1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,17)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)