Merck
720224
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromopyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
142-146 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Nc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)