Merck
716839
Sigma-Aldrich
Gold nanorods
10 nm diameter, λmax, 850 nm, dispersion in H2O
Szinonimák:
Au nanorods, Gold nanorod
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Minőségi szint
tartalmaz
CTAB as stabilizer
koncentráció
>30 μg/mL in H2O
átmérő × H
10 nm × 45 nm ± 10%
szennyeződések
<0.1% CTAB
<0.1% ascorbic acid
átmérő
10 nm
pH
3-5
sűrűség
1 g/mL at 25 °C
λmax
850 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Fizikai tulajdonságok
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Jogi információk
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Gold nanostructures such as nanorods, nanowires and microgold have found applications in exciting fields such as biomedical engineering, catalysis and diagnostics.
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
Összes mutatása