Fontos dokumentumok
710725
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 5% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 1 %, NMR tube size 5 mm × 7 in.
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
Forma
solution
összetétel
TMS, 1%
koncentráció
5% in chloroform-d (99.8 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
5 mm × 7 in.
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)