Merck
612065
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.01 %, NMR tube size 10 mm × 8 in.
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
összetétel
TMS, 0.01%
koncentráció
0.1% in chloroform-d (99.8 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
10 mm × 8 in.
SMILES string
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
1H sensitivity
Mennyiség
10 mm O.D. tube contains 3.175 mL.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Murthy Kasi et al.
Biodegradation, 24(2), 279-293 (2012-08-16)
A comprehensive study on the effects of different carbon sources during the bacterial enrichment on the removal performances of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) compounds when present as a mixture was conducted. Batch BTEX removal kinetic experiments were performed
Adrián Flores Orozco et al.
Journal of contaminant hydrology, 136-137, 131-144 (2012-07-13)
Broadband spectral induced polarization (SIP) measurements were conducted at a former hydrogenation plant in Zeitz (NE Germany) to investigate the potential of SIP imaging to delineate areas with different BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene, and xylene) concentrations. Conductivity images reveal a
Carla G A da Silva et al.
Journal of chromatography. A, 1260, 81-87 (2012-09-12)
Endcapped stationary phases were prepared after thermal immobilization of poly(methyloctadecylsiloxane) (PMODS) onto zirconized and titanized silica supports. These new stationary phases have lower densities of residual hydroxyl groups, according to infrared spectroscopy and 29Si CP-MAS NMR and as shown by
Rogers Ribeiro et al.
Biodegradation, 24(2), 269-278 (2012-08-23)
Because benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (BTEX) and ethanol are important contaminants present in Brazilian gasoline, it is essential to develop technology that can be used in the bioremediation of gasoline-contaminated aquifers. This paper evaluates the performance of a horizontal-flow
Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz, 55(9), 1192-1200 (2012-09-01)
The German Working Group on Indoor Guidelines of the Federal Environment Agency and the States' Health Authorities is issuing indoor air guide values to protect public health. No human studies are available for health evaluation of ethylbenzene in indoor air.