Merck
706337
Sigma-Aldrich
Caffeic acid-13C9
99 atom % 13C, 97% (CP)
Szinonimák:
3,4-Dihydroxycinnamic acid-13C9
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C9H8O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
97% (CP)
Forma
powder
molekulatömeg
189.00 by atom % calculation
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-213 °C (dec.)
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAIPRVGONGVQAS-RJKLISAOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)