Merck
704784
Sigma-Aldrich
2-Carboxyphenylboronic acid dihydrate
Szinonimák:
2-(Dihydroxyboryl)benzoic acid, 2-Boronobenzoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H7BO4 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.97
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.OB(O)c1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7BO4.2H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4,11-12H,(H,9,10);2*1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XHFHPLIGSGHNOD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)