Merck
703737
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate solution
2 M in methylene chloride
Szinonimák:
Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Lineáris képlet:
O[CO2C(CH3)3]2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
218.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2 M in methylene chloride
sűrűség
1.162 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
carbonate
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F
Lobbanási pont (C)
107 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hans Peter Reisenauer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(44), 11766-11771 (2014-09-10)
Carbonic acid (H2CO3), an essential molecule of life (e.g., as bicarbonate buffer), has been well characterized in solution and in the solid state, but for a long time, it has eluded its spectral characterization in the gas phase owing to
E E Büllesbach et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 361(5), 723-734 (1980-05-01)
Nepsilon 29, Nepsilon 59-Bis(methylsulfonylethoxycarbonyl)proinsulin was prepared from native beef proinsulin for its possible use in the semisynthesis of preproinsulin. The modification was made possible by first protecting the alpha-amino group of proinsulin either with the tert-butoxycarbonyl group, after reaction with
Brandon S Fowler et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(9), 2870-2871 (2010-02-18)
We report a fundamentally unique approach to the catalytic kinetic resolution of amine derivatives based on formamide and thioformamide substrates. Readily accessible histidine-containing peptides mediate the kinetic resolutions with as little as 5 mol % catalyst. Selectivity factors (k(rel)) as
Jason C Green et al.
Organic letters, 13(20), 5500-5503 (2011-09-21)
Total syntheses of two structures purported as (+)-heliananes were completed in six pots. Spectral comparisons, between the synthetic and natural compounds, revealed a misassignment of the eight-membered ring in the heliananes. The key step in the syntheses of the proposed
Asit K Chakraborti et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(14), 2769-2771 (2006-07-11)
Perchloric acid adsorbed on silica-gel (HClO4-SiO2) was found to be a new, highly efficient, inexpensive and reusable catalyst for chemoselective N-tert-butoxycarbonylation of amines at room temperature and under solvent-free conditions.