Merck
702544
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl-1,1,2,2,-d4-urea
98 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
1-Ethanol-1,1,2,2,-d4-urea
About This Item
Lineáris képlet:
HOCD2CD2NHC(O)NH2
Molekulatömeg:
108.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
powder
mp
164-169  °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O2/c4-3(7)5-1-2-6/h6H,1-2H2,(H3,4,5,7)/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLAHOZSYMRNIPY-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)