Fontos dokumentumok
67107
Ethyl palmitate
analytical standard
Szinonimák:
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.440 (lit.)
bp
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
sűrűség
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?