Merck
692794
Sigma-Aldrich
(S,S)-DACH-phenyl Trost ligand
95%
Szinonimák:
(1S,2S)-(–)-1,2-Diaminocyclohexane-N,N′-bis(2-diphenylphosphinobenzoyl)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H40N2O2P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
690.75
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.06
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D -134°, c = 1 in methanol
mp
136-142 °C
funkcionális csoport
amide
phosphine
SMILES string
O=C(N[C@H]1CCCC[C@@H]1NC(=O)c2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H40N2O2P2/c47-43(37-27-13-17-31-41(37)49(33-19-5-1-6-20-33)34-21-7-2-8-22-34)45-39-29-15-16-30-40(39)46-44(48)38-28-14-18-32-42(38)50(35-23-9-3-10-24-35)36-25-11-4-12-26-36/h1-14,17-28,31-32,39-40H,15-16,29-30H2,(H,45,47)(H,46,48)/t39-,40-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXMSEDAJMGFTLR-ZAQUEYBZSA-N
Alkalmazás
Asymmetric allylic alkylation ligand.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Jogi információk
Sold in collaboration with Dr. Reddy′s Laboratories for research purposes only.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Aldrichimica Acta, 40, 59-59 (2007)
Trost, B.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 124, 11616-11616 (2004)
Asymmetric Transition Metal-Catalyzed Allylic Alkylations.
Barry M. Trost et al.
Chemical reviews, 96(1), 395-422 (1996-02-01)
Asymmetric transition-metal-catalyzed allylic alkylations: applications in total synthesis.
Barry M Trost et al.
Chemical reviews, 103(8), 2921-2944 (2003-08-14)
Cikkek
Trost group pioneers C-2 symmetric ligands for rapid chiral product synthesis in asymmetric catalytic reactions.