Fontos dokumentumok
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-Propanediylbishydroxylamine dihydrochloride
98%
Szinonimák:
O,O′-Diaminopropane-1,3-diol dihydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H10N2O2 · 2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystals
szennyeződések
≤1.0% water
SMILES string
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)