Merck
683302
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-fluorophenol
96%
Szinonimák:
5-Fluoro-2-hydroxyaniline
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6FNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
130-135 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Nc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C6H6FNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULDFRPKVIZMKJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)