Merck
708356
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromophenol
≥94%
Szinonimák:
4-Bromo-2-aminophenol, NSC 523846
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6BrNO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.02
Beilstein:
3236448
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥94%
form
crystals
mp
130-135 °C
funkcionális csoport
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1cc(Br)ccc1O
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant for:
  • Preparation of (aryl)oxadiazolobenzoxazinones via Suzuki-Miyaura reaction
  • Copper-catalyzed oxidative amination of benzoxazoles and related azoles via C-H and C-N bond activation
  • Synthesis of N-(alkoxyphenyl)-aminocarbonylbenzoic acid derivatives as protein tyrosine phophatase 1B inhibitors
  • Preparation of lipophilic deoxy-xylulose-phosphate reductoisomerase inhibitors
  • Synthesis of benzoxazole benzenesulfonamides as allosteric inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)