Merck
681539
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol
95%
Szinonimák:
(1S)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H18F12O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
710.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
optikai aktivitás
[α]22/D -56°, c = 1 in chloroform
mp
215-219 °C
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H18F12O2/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29(31(27)49)30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)50)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16,49-50H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PGXMYJSTCAQJBY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(S)-(-)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol reacts with tin(IV) chloride to form a Sn(IV) aryloxide Lewis acid, which can catalyze asymmetric Diels-Alder reactions.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Design of chiral tin (IV) aryloxide as a mild Lewis acid catalyst for enantioselective Diels-Alder reaction.
Kano T, et al.
Tetrahedron Letters, 47(6), 873-875 (2006)